1-Butanol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20808.291EA 460 NOK
20808.291 20808.325 20808.360 20808.462
1-Butanol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Kokepunkt: 117,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Tetthet: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002964
CAS-nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
FN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Indeks: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 117 - 119 °C
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Evaporation residue Max. 100 ppm