1-Dodekanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 1225 NOK
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodekanol 98%
1-Dodekanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
MW: 186,34 g/mol
Kokepunkt: 258…265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 22…27 °C
Tetthet: 0,835 g/cm³
Flash punkt: 119 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004753
CAS-nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,03439
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure