1-Dodekanol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03462.0100 8.03462.1000
8.03462.0100EA 312 NOK
8.03462.0100 8.03462.1000
1-Dodekanol for syntese, Sigma-Aldrich®
1-Dodekanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
MW: 186,34 g/mol
Kokepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 22…24 °C
Tetthet: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 119 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004753
CAS-nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,03439
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 21-24°C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material