1-Heksadekanol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 750 NOK
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Heksadekanol 96%
1-Heksadekanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Kokepunkt: 344 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 47…50 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >157 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004760
CAS-nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Indeks: 13,02037
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %