1-Heksanol 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
120790010 120790025 120791000 120790100 120790250
ACRO120790010EA 725 NOK
ACRO120790010 ACRO120790025 ACRO120791000 ACRO120790100 ACRO120790250
1-Heksanol 98%, ren
1-Heksanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 156…157 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –52 °C
Tetthet: 0,8136 g/cm³
Flash punkt: 59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002982
CAS-nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
FN: 2282
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acid value ≤0.02 mg KOH/g
Ester value ≤0.3 mg KOH/g
Iodine value ≤0.1 g I2/100 g