1-Nonanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Nonan-1-ol, n-Nonanol, 1-Nonyl alcohol, Nonyl alcohol, 1-Hydroxy nonane, n-Nonyl alcohol, Octyl carbinol
157471000 157472500 157470010
ACRO157471000EA 450 NOK
ACRO157471000 ACRO157472500 ACRO157470010
1-Nonanol 97%
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Kokepunkt: 213…215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 0,827 g/cm³
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002990
CAS-nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,06774
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4324 to 1.4344 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %