1-Undekanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
140681000 140685000
ACRO140681000EA 530 NOK
ACRO140681000 ACRO140685000
1-Undekanol 98%
1-Undekanol
Formel: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Kokepunkt: 146 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 11 °C
Tetthet: 0,831 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004751
CAS-nummer: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.829 to 0.833