2-Propanol 99.5+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
149320010 149320025 149320250 149320050 149320100
ACRO149320010EA 790 NOK
ACRO149320010 ACRO149320025 ACRO149320250 ACRO149320050 ACRO149320100
2-Propanol 99.5+%
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Kokepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,785 g/cm³
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
FN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Indeks: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %