2-Propanol ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
1.07022.2511EA 645 NOK
1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
2-Propanol ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS analytisk reagens, Supelco®
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Kokepunkt: 82,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89,5 °C
Tetthet: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
FN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Indeks: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89.5 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 82.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 13.4 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 425 °C
Evaporation Number 11