2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20922.320EA 390 NOK
20922.320 20922.364 20922.411 20922.466 20922.557 20922.368 20922.930
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Kokepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Tetthet: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
FN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Indeks: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %