Overflatebeskyttelsespapir, LabSorb
Leverandør: Sartorius
FT-1-601400100 FT-1-601400050 FT-1-601600050 FT-2601480600K FT2601-460570K FT1-601-460050 FT1-601-600100
515-1630EA 7700 NOK
515-1630 515-1629 515-1628 515-1633 SARTFT2601-460570K SARTFT1-601-460050 SARTFT1-601-600100
Overflatebeskyttelsespapir, LabSorb
Benkepapir Benkepapir
LabSorb-beskyttelsespapir er høyabsorberende papir som er belagt med polyetylen på én side.
  • Hindrer radioaktiv kontaminering av arbeidsoverflater (i radiokjemiske laboratorier)
  • Beskytter laboratoriebenkoverflater mot spill eller sprut av væsker ved å hindre absorbering og utsiving av disse væskene
  • Kle bur for dyr innvendig for beskyttelse og forbedring av hygienen
  • Hindre at gjenstander faller på harde overflater: reduserer støt
Når det brukes med cellulosesiden opp, absorberer papiret væsker, som stoppes av polyetylenlaget og dermed hindres i å trekke gjennom. Når det brukes med polyetylensiden opp, er papiret svært nyttig for å gjenvinne verdifulle eller giftige væsker.
Grunnvekt: 140 g/m²; Absorbering: 150%