Metanol, BAKER ANALYZED®, isokratisk kvalitet for HPLC, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
8404.1000EA 450 NOK
8404.1000 8404.2500 8404.5000 8404.9030RC
Metanol, BAKER ANALYZED®, isokratisk kvalitet for HPLC, J.T.Baker®
Metanol
Formel: CH₃OH
Kokepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
FN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Indeks: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay min. 99.8 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation (in ppm) max. 5
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 225 nm max. 0.30
at 240 nm max. 0.10
at 265 nm max. 0.01