Metanol ≥98.5%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
20903.290EA 240 NOK
20903.290 20903.415 20903.368 20903.461 20903.550 20903.930
Metanol ≥98.5%, TECHNICAL
Metanol
Formel: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kokepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
FN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Indeks: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98.5 %
Evaporation residue Max. 0.015 %