Metanol, vannfri (maks. 0,002% H₂O) ≥99.9%
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83679.230EA 655 NOK
83679.230 83679.290 83679.260
Metanol, vannfri (maks. 0,002% H₂O) ≥99.9%
Metanol
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel: CH₃OH
Kokepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
FN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Indeks: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.00050 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water (K.F.) Max. 0.0020 %