Etylenglykol 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
146750010 146750025 146750250
ACRO146750010EA 1125 NOK
ACRO146750010 ACRO146750025 ACRO146750250
Etylenglykol 99+%, extra pure
Etylenglykol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Kokepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,113 g/cm³
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002885
CAS-nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Indeks: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Sulfated ash ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %