Etylenglykol 95%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
410010010 410010025
ACRO410010010EA 535 NOK
ACRO410010010 ACRO410010025
Etylenglykol 95%, ren
Etylenglykol
Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Kokepunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,113 g/cm³
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002885
CAS-nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Indeks: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Color scale ≤20 APHA