Etylenglykol ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
24407.292EA 565 NOK
24407.292 24407.326 24407.361 24407.463
Etylenglykol ≥98%, TECHNICAL
Etylenglykol
Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Kokepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: −13 °C
Tetthet: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002885
CAS-nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Indeks: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Appearance of solution (50 % V/V; water) Passes test