(±)-1,2-Pentanediol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
123290500 123292500
ACRO123290500EA 1525 NOK
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentanediol 96%
(±)-1,2-Pentanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,971 g/cm³
Flash punkt: 105 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010736
CAS-nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %