1,3-Propandiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
131400010 131402500 131400025 131400100
ACRO131400010EA 3650 NOK
ACRO131400010 ACRO131402500 ACRO131400025 ACRO131400100
1,3-Propandiol 98%
1,3-Propanediol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –32 °C
Tetthet: 1,052 g/cm³
Flash punkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002949
CAS-nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Indeks: 12,09845
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %