1,3-Propandiol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07481.0250 8.07481.1000
8.07481.0250EA 778 NOK
8.07481.0250 8.07481.1000
1,3-Propandiol for syntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanediol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –32 °C
Tetthet: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002949
CAS-nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Indeks: 12,09845
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 76.09 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C