1,5-Pentandiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
129950010 129951000 129955000 129950050
ACRO129950010EA 1375 NOK
ACRO129950010 ACRO129951000 ACRO129955000 ACRO129950050
1,5-Pentandiol 98%
1,5-Pentanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
Kokepunkt: 242 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 0,994 g/cm³
Flash punkt: 135 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002978
CAS-nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Indeks: 12,07256
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 14.96 to 16.17 % N
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm