1,5-Pentandiol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07061.0100EA
348
NOK
8.07061.0100
8.07061.9999
8.07061.0500
8.07061.9025
1,5-Pentandiol for syntese, Sigma-Aldrich®
1,5-Pentanediol
Formel:
C₅H₁₂O₂ MW: 104,15 g/mol Kokepunkt: 242 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –16 °C Tetthet: 0,9941 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002978 CAS-nummer: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Merck Indeks: 12,07256 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -16 °C |
Molar Mass | 104.15 g/mol |
Boiling Point | 240 - 242 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 136 °C |
Refractive Index | 1.4494 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 13.1 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.5 (H2O) |
Ignition Point | 330 °C |