1,9-Nonandiol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
129120250 129121000
ACRO129120250EA 665 NOK
ACRO129120250 ACRO129121000
1,9-Nonandiol 99%
1,9-Nonanediol
Formel: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Kokepunkt: 177 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Tetthet: 0,918 g/cm³
Flash punkt: 162 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002991
CAS-nummer: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %