Glycerin ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
24397.296EA
560
NOK
24397.296
24397.365
24397.467
24397.410
Glycerin ≥97%, TECHNICAL
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Kokepunkt: 290 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 18,6 °C Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 177 °C (open cup) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004722 CAS-nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Indeks: 13,04497 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 97 % |