Glycerin ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
24397.296EA 560 NOK
24397.296 24397.365 24397.467 24397.410
Glycerin ≥97%, TECHNICAL
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Kokepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18,6 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 177 °C (open cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004722
CAS-nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Indeks: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %