1-Butanethiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
150800500 150802500 150800010
ACRO150800500EA 285 NOK
ACRO150800500 ACRO150802500 ACRO150800010
1-Butanethiol 98%
1-Butanethiol
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Kokepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: 0,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004905
CAS-nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
FN: 2347
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,01611
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %