1-Butanethiol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 380 NOK
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanethiol 99+%
1-Butanethiol
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Kokepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: 0,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004905
CAS-nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
FN: 2347
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,01611
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %