1-Dodekantiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
117625000 117620025 117620100
ACRO117625000EA 790 NOK
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
1-Dodekantiol 98%
1-Dodekantiol
Formel: C₁₂H₂₆S
MW: 202,4 g/mol
Kokepunkt: 266…283 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: 128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004885
CAS-nummer: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %