2-Propanethiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 370 NOK
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanethiol 98%
2-Propanethiol
Formel: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Kokepunkt: 57…60 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –131 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³
Flash punkt: –34 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004863
CAS-nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
FN: 2402
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA