1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 1510 NOK
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC) for syntese, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethanedithiol
Formel: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Kokepunkt: 146…149 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –41 °C
Tetthet: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004892
CAS-nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
FN: 1228
ADR: 3 (6.1),III
Merck Indeks: 13,03760
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid