1,6-Hexanedithiol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,6-Dimercaptohexane
120670050 120670250
ACRO120670050EA 580 NOK
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Hexanedithiol 97%
1,6-Hexanedithiol
Formel: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Kokepunkt: 237 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –21 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004910
CAS-nummer: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)