1,8-Octanedithiol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,8-Dimercaptooctane
310620050 310620010
ACRO310620050EA 1325 NOK
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol
Formel: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Kokepunkt: 269…270 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003574
CAS-nummer: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %