Natriumdodecylsulfat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22050.9999EA 0 NOK
8.22050.9999 8.22050.9020 8.22050.0025 8.22050.2500 8.22050.9025 8.22050.1000 8.22050.0100
Natriumdodecylsulfat for syntese, Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfat
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Smeltepunkt: 204…207 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036175
CAS-nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,08710
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 204.06 - 207.06 °C
Molar Mass 288.4 g/mol
Bulk Density 490 - 560 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid