Natriumdodecylsulfat
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
RES9010L-A103X RES9010L-A102X RES9010L-A104X
RESERES9010L-A103XEA 0 NOK
RESERES9010L-A103X RESERES9010L-A102X RESERES9010L-A104X
Natriumdodecylsulfat
Natriumdodecylsulfat
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Smeltepunkt: 204…207 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036175
CAS-nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM