n-Dodekan ≥99% for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
8.20543.0100EA 477 NOK
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
n-Dodekan ≥99% for syntese, Sigma-Aldrich®
n-Dodekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Kokepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –9,6 °C
Tetthet: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 85,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008969
CAS-nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.748 - 0.749
Identity (IR) passes test