n-Hentriakontan, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51529-1G 51529-250MG
51529-1GEA 2250 NOK
51529-1G 51529-250MG
n-Hentriakontan, Supelco®
n-Hentriakontan
Formel: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
MW: 436.85 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00048745
CAS-nummer: 630-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1611d34e11fa4388bdb5de1874fb6d45b2a78123&vid=5638ee6769a590f94ae78e46d44c266c004477ac&prid=web&clid=SAPDAM