n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: high purity solvents
24549.292EA 800 NOK
24549.292 24549.326 24549.361 24549.463 24549.554 24549.950
n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Heptane
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Kokepunkt: 98.4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –90,6 °C
Tetthet: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
FN: 1206
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457603-38
Merck Indeks: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 98 - 99 °C
Density (20/4) 0.681 - 0.685
Acidity Max. 0.0008 meq/g
Substances coloured by H2SO4 Max. 90 APHA
Evaporation residue Max. 20 ppm