Heksan (blanding av isomerer), Environmental Grade
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
42386.K2
42386.K7
42386.K2EA
665
NOK
42386.K2
42386.K7
Heksan (blanding av isomerer), Environmental Grade
Heksan (blanding av isomerer)
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Kokepunkt: 65…70 °C Smeltepunkt: –95 °C Tetthet: 0,67 Flash punkt: <–23 °C (–9 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD02179311 CAS-nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 FN: 1208 ADR: 3,II Merck Indeks: 13,04712 |