Heksan (blanding av isomerer), TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
24574.323EA 1125 NOK
24574.323 24574.298 24574.551 24574.367 24574.460
Heksan (blanding av isomerer), TECHNICAL
Heksan (blanding av isomerer)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kokepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179311
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
FN: 1208
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm