n-Heksan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® for synthesis
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
24580.290EA 930 NOK
24580.290 24580.324 24580.460 24580.550
n-Heksan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® for synthesis
n-Heksan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kokepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –94,3 °C
Tetthet: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009520
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
FN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Indeks: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm