Magnetiske rørestaver, PTFE
Leverandør: IKA
0793300 1129000 1358600
IKAA0793300EA 1600 NOK
IKAA0793300 IKAA1129000 441-2121
Magnetiske rørestaver, PTFE
Omrørere Magnetrørerstaver
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications