Automatiske byretter, pelletmønster, uten mellomstoppekran, klasse B, Schellbach, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
21911 21912 21913
BRND21911EA 4200 NOK
BRND21911 BRND21912 BRND21913
Automatiske byretter, pelletmønster, uten mellomstoppekran, klasse B, Schellbach, SILBERBRAND
Byretter
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, ring marks at major graduations
  • Automatic zeroing, needle-valve stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock
Sertifiseringer: DIN EN ISO 385