trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
117220250 117221000
ACRO117220250EA 1275 NOK
ACRO117220250 ACRO117221000
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Formel: C₁₆H₁₄
Smeltepunkt: 151…154 °C
MDL nummer: MFCD00004791
CAS-nummer: 538-81-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
GC ≥98.5 %
Freezing point 2.0 to 3.0 °C