Propargyl amine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
131460050 131460250 131461000
ACRO131460050EA 1200 NOK
ACRO131460050 ACRO131460250 ACRO131461000
Propargyl amine 99%
Propargyl amine
Formel: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Kokepunkt: 84 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,86 g/cm³
Flash punkt: 3 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008198
CAS-nummer: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %