1-Etoksy-2,2,2-trifluoretanol 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
139710050 139710250
ACRO139710050EA 915 NOK
ACRO139710050 ACRO139710250
1-Etoksy-2,2,2-trifluoretanol 90%
1-Etoksy-2,2,2-trifluoretanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
Kokepunkt: 104…105 °C (745 mmHg)
Flash punkt: 39 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000441
CAS-nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
FN: 1989
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %