1-(Trimethylsilyl)-1-propyne 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trimethyl-1-propynylsilane
223530010 223530050
ACRO223530010EA 550 NOK
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne 98%
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Formel: C₆H₁₂Si
MW: 112,25 g/mol
Kokepunkt: 99…100 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: –3 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009271
CAS-nummer: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %