Phenyl propargyl ether 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
392730050 392730250
ACRO392730050EA 835 NOK
ACRO392730050 ACRO392730250
Phenyl propargyl ether 97+%
Phenyl propargyl ether
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 89…90 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00048107
CAS-nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %