3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
N0600-25G N0600-5G
TCIAN0600-25GEA 2625 NOK
TCIAN0600-25G TCIAN0600-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol ≥97.0% (by GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formel: C₆H₅F₉O
MW: 264,09 g/mol
Kokepunkt: 76°C
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00039543
CAS-nummer: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0e3ead6b7a62b53c528c84d82516ca6fea086d2&vid=f0e3ead6b7a62b53c528c84d82516ca6fea086d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %