n-Oktan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
26025.238EA 835 NOK
26025.238 26025.466
n-Oktan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Oktan
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114.23 g/mol
Kokepunkt: 126
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 8
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009556
CAS-nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
FN: 1262
ADR: 3 II
Merck Indeks: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Boiling point 125 - 127 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 50 ppm