Cover briller, 2800
Leverandør: 3M
2800 2802 2805
111-1603EA 280 NOK
111-1603 MMMA2802 MMMA2805
Cover briller, 2800
Vernebriller
Disse lette dekkbrillene (OTG) er designet for å passe over de fleste reseptbelagte briller med minimal interferens. Tilgjengelig i tre objektivalternativer. Den grønne linsen gir beskyttelse mot infrarød stråling fra visse gassveising, gassskjæring og lodding (IR-farge 5).
  • Kraftig polykarbonatlinse med antiripebelegg
  • Justerbar tinninglengde (fire posisjoner)
  • Skråbar linse for enkel justering og maksimal komfort
  • Myke stenger med lav profil for komfort og minimal interaksjon med reseptbelagte briller
Vekt: 38 g
Sertifiseringer: EN 166, EN 170, EN 171More Product Information