VWR®, Krympeverktøy for renrom
Leverandør: VWR
VWR®
548-1377EA 10000 NOK
548-1377 548-1485 548-1376
VWR®, Krympeverktøy for renrom
Krympetang og lokkavtaker
Laget utelukkende av rustfritt stål for maksimal slitestyrke under tørr varmesterilisering eller autoklavering.
  • Korrosjon- og varmebestanding uten behov for beskyttende lag på håndtaket eller krympetilbehøret
  • Tåler gjentatt sterilisering for bruk i renrom uten risiko for skade
  • Justerbart krympetrykk og høyde